missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-2-Pinanol, TRC

Artikelnummer. 30419434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419434 10 mg
30426730 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP45862310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4948-29-2
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym rel-(1R,2R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, NSC 2326, Pinan-2beta-ol
IUPAC navn (1S,4R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-4-ol
SMIL C[C@@]1(O)CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-2-Pinanol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,11)8(9)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
Formel vægt 154.1358
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.