Få mere at vide
trans-2-phenylcyclopropylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10634992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10634992 250 mg Glasflaske 250mg
10624992 1 g Glasflaske 1g
10701735 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10634992 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130472500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1986-47-6 | C9H11N·HCl | 169.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1986-47-6
Molekylær formel C9H11N·HCl
Molekylvægt (g/mol) 169.66
MDL nummer MFCD00063602
InChI nøgle ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Synonym tranylcypromine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride, tranylcypromine hcl, 1r,2s-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, dsstox_cid_27761, dsstox_rid_82538
PubChem CID 12345947
IUPAC navn (1R,2R)-2-phenylcyclopropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL C1C(C1N)C2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Smeltepunkt 162°C to 169°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C3H4NH2·HCl
Mængde 250 mg
Beilstein 12, III, 2797
Merck Index 14, 9573
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,diethyl ether
Formel vægt 169.66
Procent renhed 97%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.