Få mere at vide
trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 10627780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627780 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10627780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130460250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 939-90-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939-90-2
MDL nummer MFCD00001292
InChI nøgle AHDDRJBFJBDEPW-DTWKUNHWSA-N
Synonym trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1r,2r-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, 2-phcpcooh, 1r,2r-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-phenyl-, 1r,2r-rel, rac trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic-d5 acid, pubchem22341, trans-2-phenylcyclopropancarboxylic acid
PubChem CID 237413
ChEBI CHEBI:79920
IUPAC navn (1R,2R)-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
SMIL C1C(C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Smeltepunkt 86.0°C to 92.0°C
Farve Beige or Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H10O2
Lineær formel C6H5C3H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09,619
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.