Få mere at vide
trans-2-pentenosyre, TRC
Artikelnummer. 30420689
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30420689 100 g
1 options
Artikelnummer. 30420689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227445100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Pentenoic Acid
CAS 13991-37-2
Molekylær formel C5H8O2
Mængde 100 g
Synonym (2E)-2-Pentenoic Acid, (E)-Pent-2-enoic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
SMIL CC\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-pent-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Formel vægt 100.0524