Få mere at vide
trans-2-pentenosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Pentenoic Acid |
| CAS | 13991-37-2 |
| Molekylær formel | C5H8O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (2E)-2-Pentenoic Acid, (E)-Pent-2-enoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+ |
| SMIL | CC\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-pent-2-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vægt | 100.0524 |