Få mere at vide
trans-2-pentensyre, 90+%, resten andre isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420593
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420593 10 g 10g
11430593 50 g 50g
11440593 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12689.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13991-37-2 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13991-37-2
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00002704
InChI nøgle YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
PubChem CID 638122
ChEBI CHEBI:38366
IUPAC navn (E)-pent-2-ensyre
SMIL CC\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Pentenoic acid
Smeltepunkt 8°C to 10°C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 200°C to 203°C
Flammepunkt 102°C (215°F)
Lugt Pungent
Assay Procent Noter resten andre isomerer
Brydningsindeks 1.4515
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1720312
Formel vægt 100.12
Procent renhed ≥90%