Få mere at vide
trans-2-Pentene, 99%
Artikelnummer. 11377416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377416 5 g 5g
11367416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09421.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 646-04-8 | C5H10 | 70,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-04-8
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.135
MDL nummer MFCD00009384
InChI nøgle QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
IUPAC navn (E)-pent-2-en
SMIL CCC=CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Pentene
Smeltepunkt -136 °C
Tæthed 0.649
Kogepunkt 36 °C til 37 °C
Flammepunkt −45 °C (−49 °F)
Lugt Petroleum-lignende
Brydningsindeks 1.379
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1718795
Merck Index 14,7123
Formel vægt 70.14
Procent renhed 99%