Få mere at vide
trans-2-Pentene, 99%
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Pentene |
| Smeltepunkt | -136 °C |
| Kogepunkt | 36 °C til 37 °C |
| Flammepunkt | −45 °C (−49 °F) |
| Lugt | Petroleum-lignende |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1718795 |
| Merck Index | 14,7123 |
| Formel vægt | 70.14 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- trans-2-Pentene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: .beta.-Amylene-trans
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.