Få mere at vide
trans-2-octenosyre, TRC
Artikelnummer. 30453719
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453719 100 mg
30450818 1 g
30452675 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT705480100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1871-67-6
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.2
IUPAC navn (E)-okt-2-enosyre
SMIL CCCCC\C=C\C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Octenoic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
Formel vægt 142.0994