Få mere at vide
trans-2-Octene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Octene |
| CAS | 13389-42-9 |
| Molekylær formel | C8 H16 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Octene','(E)- (8CI), 2-Octene','trans- (5CI), (2E)-2-Octene, (E)-2-Octene, NSC 97522, trans-2-Octene, β-trans-Octene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5H,4,6-8H2,1-2H3/b5-3+ |
| SMIL | CCCCC\C=C\C |
| IUPAC navn | (E)-oct-2-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.21 |
| Formel vægt | 112.1252 |