Få mere at vide
trans-2-okten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333266
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333266 5 g 5g
11343266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12606.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13389-42-9 | C8H16 | 112.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13389-42-9
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.22
MDL nummer MFCD00009532
InChI nøgle ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
IUPAC navn (E)-okt-2-en
SMIL CCCCC\C=C\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Octene
Smeltepunkt -89°C to -86°C
Tæthed 0.718
Kogepunkt 122°C to 123°C
Flammepunkt 14°C (57°F)
Brydningsindeks 1.413
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1719497
Formel vægt 112.22
Procent renhed 97%