Få mere at vide
trans-2-Octen-1-ol, 97%
Artikelnummer. 11438526
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438526 100 g 100g
11418526 5 g 5g
11428526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15960.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18409-17-1 | C8H16O | 128.215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18409-17-1
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00014057
InChI nøgle AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-2-octen-1-ol, e-oct-2-en-1-ol, e-2-octen-1-ol, 2-octenol, 2-octen-1-ol, e, 2-octen-1-ol, 2e-octen-1-ol, unii-k54st7v77u, 2-octen-1-ol, 2e, 2e-oct-2-en-1-ol
PubChem CID 5318599
IUPAC navn (E)-okt-2-en-1-ol
SMIL CCCCCC=CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Octen-1-ol
Tæthed 0.85
Kogepunkt 88°C (11 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.4465
Mængde 100 g
Beilstein 1720707
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%