Få mere at vide
trans-2-Nonenoic acid, 98%
Artikelnummer. 11410753
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410753 5 g 5g
11420753 25 g 25g
11430753 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13228.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3760-11-0 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3760-11-0
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.225
MDL nummer MFCD00014020
InChI nøgle ADLXTJMPCFOTOO-BQYQJAHWSA-N
Synonym 2-nonenoic acid, nonylenic acid, trans-2-nonenoic acid, e-non-2-enoic acid, e-2-nonenoic acid, 2-nonenylic acid, 2e-nonenoic acid, 2-nonenoic acid, 2e, alpha-nonenoic acid, 2e-non-2-enoic acid
PubChem CID 5312586
IUPAC navn (E)-non-2-ensyre
SMIL CCCCCCC=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Nonenoic acid
Kogepunkt 130°C to 132°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Recognizable
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1721634
Formel vægt 156.23
Procent renhed 98%