Få mere at vide
trans-2-Nonenal, TRC
Artikelnummer. 30471801
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30471801 10 g
1 options
Artikelnummer. 30471801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN64971010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trans-2-Nonenal
CAS 18829-56-6
Molekylær formel C9 H16 O
Mængde 10 g
Synonym (2E)-2-Nonenal (ACI), 2-Nonenal','(E)- (8CI), (2E)-Non-2-enal, (2E)-Nonen-1-al, (2E)-Nonenal, (E)-2-Nonen-1-al, (E)-2-Nonenal, (E)-Non-2-enal, (E)-Nonen-1-al, 2-trans-Nonenal, trans-2-Nonen-1-al, trans-2-Nonenal
InChI formel InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
SMIL CCCCCC\C=C\C=O
IUPAC navn (E)-non-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 140.223
Formel vægt 140.12