Få mere at vide
trans-2-nitrocinnaminsyre, 98 %
Artikelnummer. 11434564
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434564 25 g 25g
11444564 100 g 100g
11454564 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13171.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1013-96-3 | C9H7NO4 | 193,158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1013-96-3
Molekylær formel C9H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 193.158
MDL nummer MFCD00007189
InChI nøgle BBQDLDVSEDAYAA-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-nitrocinnamic acid, o-nitrocinnamic acid, 3-2-nitrophenyl acrylic acid, e-3-2-nitrophenyl acrylic acid, cinnamic acid, o-nitro, trans-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-nitrophenyl, 3-2-nitrophenyl-acrylic acid, ccris 1668
PubChem CID 735923
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Nitrocinnamic acid
Smeltepunkt 245°C to 249°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 2211209
Formel vægt 193.16
Procent renhed 98%