Få mere at vide
trans-2-Methyl-cyclopropyl Boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Methyl-cyclopropyl Boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1350713-20-0 |
| Molekylær formel | C10H19BO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | rel-4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(1R,2R)-2-methylcyclopropyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-((trans)-2-methyl-cyclopropyl)[1,3,2]dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5,10-11H,4H2,1H3 |
| SMIL | OC1=CC(CC(OC)=O)=CC(O)=C1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(3,5-dihydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.07 |
| Formel vægt | 182.0579 |