Få mere at vide
trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 95%
Artikelnummer. 10356464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356464 25 g Glasflaske 25g
10132834 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356464 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427050250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 1504-55-8 | C10H12O | 148,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1504-55-8
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.2
InChI nøgle LLNAMUJRIZIXHF-VQHVLOKHSA-N
Synonym 2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, beta-methylcinnamyl alcohol, 2-propen-1-ol, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methylcinnamyl alcohol, methyl cinnamic alcohol, alpha-methylcinnamic alcohol, alpha methyl cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-methyl-propen-2-ol-1, e-2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ol
PubChem CID 6393846
IUPAC navn (E)-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ol
SMIL CC(=CC1=CC=CC=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 77 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=C(CH3)CH2OH
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 148.2
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.