Få mere at vide
trans-2-Methyl-3-(5'-carboxy-3'-methyl-2'-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Methyl-3-(5'-carboxy-3'-methyl-2'-pentenyl)-1,4-naphthoquinone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O4/c1-11(8-10-16(19)20)7-9-13-12(2)17(21)14-5-3-4-6-15(14)18(13)22/h3-7H,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/b11-7+ |
| Formel vægt | 298.12 |