Få mere at vide
trans-2-Methoxycinnamiminsyre, 98+%
Artikelnummer. 11492168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492168 25 g 25g
11482168 5 g 5g
11402178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15173.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1011-54-7 | C10H10O3 | 178,187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1011-54-7
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD00064238
InChI nøgle FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-methoxycinnamic acid, trans-2-methoxycinnamic acid, 3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, o-methoxycinnamic acid, e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-methoxyphenyl-2-propenoic acid, e-o-methoxycinnamic acid, trans-o-methyl-o-coumaric acid
PubChem CID 734154
IUPAC navn (E)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Methoxycinnamic acid
Smeltepunkt 183 °C til 186 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2209712
Formel vægt 178.19
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxycinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-O-Methoxycinnamic acid