Få mere at vide
trans-2-Methoxycinnamiminsyre, 98+%
Artikelnummer. 11482168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482168 5 g 5g
11492168 25 g 25g
11402178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15173.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1011-54-7 | C10H10O3 | 178,187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1011-54-7
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD00064238
InChI nøgle FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-methoxycinnamic acid, trans-2-methoxycinnamic acid, 3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, o-methoxycinnamic acid, e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-methoxyphenyl-2-propenoic acid, e-o-methoxycinnamic acid, trans-o-methyl-o-coumaric acid
PubChem CID 734154
IUPAC navn (E)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Methoxycinnamic acid
Smeltepunkt 183°C to 186°C
Mængde 5 g
Beilstein 2209712
Formel vægt 178.19
Procent renhed ≥98%