Få mere at vide
trans-2-hydroxycinnaminsyre, 98+%
Artikelnummer. 11469273
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469273 100 g 100g
11459273 25 g 25g
11479273 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11740.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 614-60-8 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-60-8
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00004379
InChI nøgle PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-hydroxycinnamic acid, o-coumaric acid, trans-2-hydroxycinnamic acid, 2-coumaric acid, trans-o-hydroxycinnamic acid, trans-o-coumaric acid, 2-coumarate, e-o-hydroxycinnamic acid, 2-hydroxycinnamate, o-hydroxy-trans-cinnamic acid
PubChem CID 637540
ChEBI CHEBI:18125
IUPAC navn (E)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Hydroxycinnamic acid
Smeltepunkt ∼210 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 1100900
Formel vægt 164.16
Procent renhed ≥98%