Få mere at vide
trans-2-hydroxycinnaminsyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Hydroxycinnamic acid |
| Smeltepunkt | ∼210°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1100900 |
| Formel vægt | 164.16 |
| Procent renhed | ≥98% |