Få mere at vide
trans-2-Hexenylacetat, 98%
Artikelnummer. 11463068
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463068 250 g 250g
11443068 10 g 10g
11453068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18786.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 2497-18-9 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2497-18-9
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00009474
InChI nøgle HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Synonym z-hex-2-enyl acetate, unii-pt792bq57d, 2-hexen-1-ol, acetate, z, z-2-hexenyl acetate, fema no. 2564, 2-hexen-1-yl acetate, trans, 2-hexen-1-ol, acetate, 2e, 2-hexenyl acetate, trans, hexenyl acetate, 2z
PubChem CID 2733294
IUPAC navn [(E)-hex-2-enyl]acetat
SMIL CCCC=CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Hexenyl acetate
Tæthed 0.9
Kogepunkt 165 °C til 166 °C
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 250 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1721851
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%