Få mere at vide
trans-2-Hexenyl acetate, 98%
Artikelnummer. 11443068
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443068 10 g 10g
11453068 50 g 50g
11463068 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18786.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2497-18-9 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2497-18-9
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00009474
InChI nøgle HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Synonym z-hex-2-enyl acetate, unii-pt792bq57d, 2-hexen-1-ol, acetate, z, z-2-hexenyl acetate, fema no. 2564, 2-hexen-1-yl acetate, trans, 2-hexen-1-ol, acetate, 2e, 2-hexenyl acetate, trans, hexenyl acetate, 2z
PubChem CID 2733294
IUPAC navn [(E)-hex-2-enyl]acetat
SMIL CCCC=CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Hexenyl acetate
Kogepunkt 165°C to 166°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1721851
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Hexenyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Hexenyl acetate