Få mere at vide
trans-2-hexensyre, 96 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Hexenoic acid |
| Smeltepunkt | 30 °C til 35 °C |
| Kogepunkt | 217 °C |
| Flammepunkt | 125 °C (257 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1720443 |
| Formel vægt | 114.14 |
| Procent renhed | 96% |