missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-2-Hexenoic acid, 96%

Artikelnummer. 11440084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440084 50 g 50g
11430084 10 g 10g
11450084 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11440084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13571.18
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 13419-69-7 | C6H9O2 | 113.14 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13419-69-7
Molekylær formel C6H9O2
Molekylvægt (g/mol) 113.14
MDL nummer MFCD00002705
InChI nøgle NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-M
Synonym trans-2-hexenoic acid, 2-hexenoic acid, e-hex-2-enoic acid, hex-2-enoic acid, trans-hex-2-enoic acid, e-2-hexenoic acid, hexenoic acid, 2e-hex-2-enoic acid, 2-hexenoic acid, 2e, 2-hexenoic acid, e
PubChem CID 5282707
ChEBI CHEBI:87721
IUPAC navn (E)-hex-2-ensyre
SMIL CCC\C=C\C([O-])=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-2-Hexenoic acid
Smeltepunkt 30°C to 35°C
Tæthed 0.965
Kogepunkt 217°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Brydningsindeks 1.4385
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1720443
Formel vægt 114.14
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Hexenoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Hexenoic acid

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.