Få mere at vide
trans-2-hexen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405966
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
Artikelnummer. 11405966
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22289.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4050-45-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
trans-2-hexen bruges som co-monomer i fremstillingen af polyethylen. Anvendelsen af trans-2-hexen, som er afledt af 3-hexyn ved hjælp af natrium i flydende ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-2-hexen anvendes som co-monomer i fremstillingen af polyethylen. Anvendelsen af trans-2-hexen, som er afledt af 3-hexyn ved hjælp af natrium i flydende ammoniak.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4050-45-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00009473
InChI nøgle RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
PubChem CID 639661
SMIL CCC\C=C\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Hexene
Smeltepunkt -99°C
Tæthed 0.674
Kogepunkt 68°C to 69°C
Flammepunkt −20°C (−4°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.394
Mængde 10 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1719020
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
IUPAC navn (E)-hex-2-en
Formel vægt 84.16
Procent renhed 99%