Få mere at vide
trans-2-Hexene, 98+%
Artikelnummer. 10407170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10407170 5 mL Glasflaske 5ml
10397120 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10407170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149900050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4050-45-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4050-45-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00009473
InChI nøgle RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
PubChem CID 639661
IUPAC navn (E)-hex-2-en
SMIL CCC\C=C\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Hexene
Navn note 99+%
Smeltepunkt -98.5°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6600g/mL
Kogepunkt 68°C to 69°C
Flammepunkt -20°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2CH=CHCH3
Brydningsindeks 1.3920 to 1.394
Mængde 5 mL
Beilstein 01, I, 89
Specifik vægtfylde 0.66
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 84.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Hexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.