Få mere at vide
trans-2-Hexen-1-ol, 97%
Artikelnummer. 11440823
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440823 500 g 500g
11420823 25 g 25g
11430823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13272.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-95-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-95-0
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00002927
InChI nøgle ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Synonym trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
PubChem CID 5318042
SMIL CCC\C=C\CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Hexen-1-ol
Tæthed 0.843
Kogepunkt 158°C to 160°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.438
Mængde 500 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1719709
IUPAC navn (E)-hex-2-en-1-ol
Formel vægt 100.16
Procent renhed 97%