Få mere at vide
trans-2-hexen-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347380 25 mL Glasflaske 25ml
10357380 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158140250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-95-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-95-0
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00002927
InChI nøgle ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Synonym trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
PubChem CID 5318042
SMIL CCC\C=C\CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Hexen-1-ol
Navn note 96%
Farve Farveløs
Tæthed 0.8440g/mL
Kogepunkt 158.0°C to 160.0°C
Flammepunkt 54°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2CH=CHCH2OH
Brydningsindeks 1.4350 to 1.4410
Mængde 25 mL
Beilstein 01, II, 486
Specifik vægtfylde 0.844
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC navn (E)-hex-2-en-1-ol
Formel vægt 100.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Hexen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.