Få mere at vide
trans-2-ethoxyethenyl-1-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15458425
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458425 1 g 1g
15468425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33367.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 1201905-61-4 | C10H19BO3 | 198,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1201905-61-4
Molekylær formel C10H19BO3
Molekylvægt (g/mol) 198.07
MDL nummer MFCD09702441,MFCD09998813
InChI nøgle MRAYNLYCQPAZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-ethoxyvinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-ylboronic acid pinacol ester, z-2-ethoxyethenyl boronic acid, pinacol ester, trans-2-ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 21973908
IUPAC navn 2-[(E)-2-ethoxyethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CCOC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
Kogepunkt 50°C (0.3 mmHg)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 1 g
Formel vægt 198.07
Procent renhed 98%