Få mere at vide
trans-2-(Dimethylamino)cyclopentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-(Dimethylamino)cyclopentanol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-8(2)6-4-3-5-7(6)9/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1 |
| Formel vægt | 129.1154 |