Få mere at vide
trans-2-Butenyl acetate, 95%
Artikelnummer. 11382237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382237 5 g 5g
11392237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09734.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-08-0 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-08-0
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00039912
InChI nøgle WNHXJHGRIHUOTG-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-2-butenyl acetate, crotyl acetate, e-2-butenyl acetate, 2-buten-1-ol, acetate, e-crotyl acetate, e-but-2-enyl acetate, 2-buten-1-ol, acetate, 2e, 2-buten-1-ol, 1-acetate, 2e, 2e-but-2-en-1-yl acetate, e-2-buten-1-yl acetate
PubChem CID 5363082
IUPAC navn [(E)-but-2-enyl]acetat
SMIL CC=CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Butenyl acetate
Tæthed 0.919
Kogepunkt 128°C to 130°C
Flammepunkt 31°C (87°F)
Brydningsindeks 1.42
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1720994
Formel vægt 114.15
Procent renhed 95%