Få mere at vide
trans-2-Butenamide, TRC
Artikelnummer. 30240739
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30240739 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30240739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB690200250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-37-6
Molekylær formel C4 H7 N O
Molekylvægt (g/mol) 85.1
IUPAC navn (E)-but-2-enamide
SMIL C\C=C\C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Butenamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H2,5,6)/b3-2+
Formel vægt 85.0528