missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-[2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-[2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate |
| CAS | 61397-57-7 |
| Molekylær formel | C18H15BrCl2O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2R,4S)-rel-2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15BrCl2O4/c19-11-18(15-7-6-13(20)8-16(15)21)24-10-14(25-18)9-23-17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,14H,9-11H2/t14-,18-/m0/s1 |
| SMIL | Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(CBr)OC[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| IUPAC navn | [(2R,4R)-2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.12 |
| Formel vægt | 443.9531 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?