Få mere at vide
trans-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol, 97%
Artikelnummer. 15428778
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428778 250 mg 250mg
15418778 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62222.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170299-53-3 | C9H17NO3 | 187.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170299-53-3
Molekylær formel C9H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 187.24
MDL nummer MFCD03844612
InChI nøgle OCKKMJSVLVALMF-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl trans-2-hydroxymethyl cyclopropylcarbamate, trans-1-boc-amino-2-hydroxymethyl cyclopropane, tert-butyl 1r,2r-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, tert-butyl trans-2-hydroxymethyl-cyclopropylcarbamate, 1r-2alpha-tert-butoxycarbonylamino cyclopropane-1beta-methanol, trans-2-hydroxymethyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1r,2r-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, carbamic acid, 2-hydroxymethyl cyclopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, trans
PubChem CID 24720934
IUPAC navn tert-butyl N-[(1R,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.23
Procent renhed 97%