Få mere at vide
trans-2-(benzyloxycarbonylamino)cyclohexancarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417666
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417666 5 g 5g
15427666 250 mg 250mg
15407666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62634.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61935-48-6
Molekylær formel C15H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 277.32
MDL nummer MFCD03844616
InChI nøgle RPJMLWMATNCSIS-STQMWFEESA-N
Synonym z-1,2-trans-achc-oh, trans-1-benzyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1s,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 51341834
IUPAC navn (1S,2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CCC(C(C1)C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 277.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof