Få mere at vide
trans-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15468006
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468006 250 mg 250mg
15458006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62919.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1212272-03-1 | C13H15NO4 | 249.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1212272-03-1
Molekylær formel C13H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 249.27
MDL nummer MFCD03844619
InChI nøgle ZNRUEEQIUVKKBL-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic acid, trans-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutane-carboxylic acid, trans-2-cbz-amino cyclobutane-1-carboxylic acid, trans-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutane carboxylic acid, 1r,2r-2-benzyloxy carbonyl amino cyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 24720935
IUPAC navn (1R,2R)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)cyclobutan-1-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCC1NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 249.26
Procent renhed 97%