Få mere at vide
trans-2-aminocyclohexanol hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10636602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636602 5 g Glasflaske 5g
10289153 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636602 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206980050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5456-63-3
Molekylær formel C6H13ClNO
Molekylvægt (g/mol) 150.63
MDL nummer MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
InChI nøgle SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
PubChem CID 12228412
SMIL [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Smeltepunkt 173,0 °C til 177,0 °C
Farve Beige til brun eller hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H10OH·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 13, III, 704
Synonym trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, ether, benzen
IUPAC navn (1R,2R)-2-aminocyclohexan-1-ol;hydrochlorid
Formel vægt 151.64
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver