Få mere at vide
trans-2-aminocyclohexanol hydrochlorid, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride |
| Smeltepunkt | 172 °C til 175 °C |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Synonym | trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride |
| Formel vægt | 151.64 |
| Procent renhed | ≥98% |