Få mere at vide
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 97+%
Artikelnummer. 11446026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446026 5 g 5g
11456026 25 g 25g
11466026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22324.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5456-63-3
Molekylær formel C6H13ClNO
Molekylvægt (g/mol) 150.63
MDL nummer MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
InChI nøgle SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
PubChem CID 12228412
IUPAC navn (1R,2R)-2-aminocyclohexan-1-ol-hydrochloridyl
SMIL [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Smeltepunkt 172°C to 175°C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Synonym trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Formel vægt 151.64
Procent renhed ≥98%