Få mere at vide
trans-2,5-Dimethylpiperazine, 98%
Artikelnummer. 11486376
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486376 5 g 5g
11496376 25 g 25g
11406386 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23150.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2815-34-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2815-34-1
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.192
MDL nummer MFCD00070516
InChI nøgle NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
Synonym trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine #
PubChem CID 220672
IUPAC navn (2R,5S)-2,5-dimethylpiperazin
SMIL CC1CNC(CN1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2,5-Dimethylpiperazine
Smeltepunkt 115°C to 119°C
Kogepunkt 162°C to 165°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2925
Beilstein 79886
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%