missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-[2-(4-tert-Butyloxycarbonylamino)cyclohexyloxy]tetrahydro-2H-pyran-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-[2-(4-tert-Butyloxycarbonylamino)cyclohexyloxy]tetrahydro-2H-pyran-d5 |
| CAS | 1322626-69-6 |
| Molekylær formel | C16H24D5NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H29NO4/c1-16(2,3)21-15(18)17-12-7-9-13(10-8-12)20-14-6-4-5-11-19-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3,(H,17,18)/i9D2,10D2,13D |
| SMIL | [2H]C1([2H])CC(CC([2H])([2H])C1([2H])OC2CCCCO2)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[3,3,4,5,5-pentadeuterio-4-(oxan-2-yloxy)cyclohexyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.44 |
| Formel vægt | 304.241 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?