Få mere at vide
trans-2,3-epoxybutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359749
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359749 1 g 1g
11339749 5 g 5g
11349749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22005.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21490-63-1 | C4H8O | 72.107 g/mol
Et højere ordens cuprat reagerede med trans-2,3-epoxybutan, et højt udbytte, både regnet på epoxidet (96%) og på halogenalkanen (85%). Enolat afledt af trans-2,3-epoxybutan har chiral genkendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En højere ordens cuprat reagerede med trans-2,3-epoxybutan et højt udbytte, både regnet på epoxidet (96%) og på halogenalkanen (85%). Enolat afledt af trans-2,3-epoxybutan har chiral genkendelse.
Opløselighed Opløseligt i vand
(95g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21490-63-1
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.107
MDL nummer MFCD00005129
InChI nøgle PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
Synonym trans-2,3-dimethyloxirane, trans-2,3-epoxybutane, 2r,3r-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, trans, trans-2-butene oxide, butane, 2,3-epoxy-, trans, e-2r,3r-epoxybutane, trans-, a-butylene oxide, trans-2r,3r-epoxybutane, 2,3-dimethyloxirane, trans
PubChem CID 6432237
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dimethyloxiran
SMIL CC1C(O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2,3-Epoxybutane
Tæthed 0.804
Kogepunkt 54°C to 55°C
Flammepunkt −26°C (−14°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.373
Mængde 1 g
FN nummer UN3271
Beilstein 79772
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water(95g/L).
Formel vægt 72.11
Procent renhed 97%