Få mere at vide
trans-2,3-Dimethylakrylsyre, 98%
Artikelnummer. 10407340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10407340 25 g Glasflaske 25g
10103240 100 g Glasflaske 100g
10308753 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138970250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-59-1
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00066864
InChI nøgle UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Synonym tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
IUPAC navn (E)-2-methylbut-2-ensyre
SMIL C\C=C(/C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2, 3-Dimethylacrylic acid
Smeltepunkt 61,0 °C til 65,0 °C
Farve Hvid til beige
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 198,4 °C
Flammepunkt 95 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=C(CH3)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 02, 430
Merck Index 15, 9589
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: 1g/10 ml methanol, opløseligt i alkohol og ether
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.