Få mere at vide
trans-2,3-Dimethylacrylic Acid, 98%
Artikelnummer. 10308753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10308753
Brand: Thermo Scientific Acros 138975000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-59-1
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00066864
InChI nøgle UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Synonym tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
IUPAC navn (E)-2-methylbut-2-ensyre
SMIL C\C=C(/C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2, 3-Dimethylacrylic acid
Smeltepunkt 61.0°C to 65.0°C
Farve Hvid til beige
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 198.4°C
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=C(CH3)CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 02, 430
Merck Index 15, 9589
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 1g/10mL methanol,soluble in alcohol and ether
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.