Få mere at vide
trans (2,3)-Dihydro Tetrabenazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans (2,3)-Dihydro Tetrabenazine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16-17,21H,5-7,10-11H2,1-4H3 |