Få mere at vide
trans-2,3,4-Trimethoxycinnamic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11331387
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331387 25 g 25g
11321387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01703.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33130-03-9
Molekylær formel C12H14O5
Molekylvægt (g/mol) 238.239
MDL nummer MFCD00014376
InChI nøgle ZYOPDNLIHHFGEC-FNORWQNLSA-N
Synonym 2,3,4-trimethoxycinnamic acid, trans-2,3,4-trimethoxycinnamic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl propenoic acid, trans-2, 3, 4-trimethoxycinnamate, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 735841
IUPAC navn (E)-3-(2,3,4-trimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2,3,4-Trimethoxycinnamic acid
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Mængde 25 g
Beilstein 2657904
Formel vægt 238.24
Procent renhed 99%