Få mere at vide
trans-2,3,4-Trimethoxycinnamic acid, 99%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2,3,4-Trimethoxycinnamic acid |
| Smeltepunkt | 172°C to 176°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2657904 |
| Formel vægt | 238.24 |
| Procent renhed | 99% |