Få mere at vide
trans-2-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methyl-2-propenyliden]malononitril, TRC
Artikelnummer. 30344382
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30344382 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30344382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB81025550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
CAS 300364-84-5
Molekylær formel C17 H18 N2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
SMIL C\C(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(C#N)C#N
IUPAC navn 2-[(E)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methyl-prop-2-enyliden] propandinitril
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Formel vægt 250.147